N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31766-1G PC31766-250MG
APOSPC31766-1GEA 256 EUR
APOSPC31766-1G APOSPC31766-250MG
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Formula: C₃₀H₂₄N·BF₄
Pto. de fusión: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00960867
Núm. CAS: 66310-10-9