1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC31812-1G PC31812-5G
APOSPC31812-1GEA 114 EUR
APOSPC31812-1G APOSPC31812-5G
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02089760
Núm. CAS: 650615-64-8