8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene
PC31854-250MG PC31854-1G PC31854-5G
APOSPC31854-250MGEA 27.7 EUR
APOSPC31854-250MG APOSPC31854-1G APOSPC31854-5G
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Pto. de fusión: 67,5…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174293
Núm. CAS: 655235-61-3