Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31857-1G PC31857-250MG
APOSPC31857-1GEA 383 EUR
APOSPC31857-1G APOSPC31857-250MG
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277503
Núm. CAS: 680211-86-3