2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC31871-1G PC31871-250MG
APOSPC31871-1GEA 102 EUR
APOSPC31871-1G APOSPC31871-250MG
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₃F₂NO₃S₂
MW: 333,374 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570573
Núm. CAS: 680211-96-5