3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31961-1G PC31961-250MG
APOSPC31961-1GEA 604 EUR
APOSPC31961-1G APOSPC31961-250MG
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Formula: C₉H₉BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00124372
Núm. CAS: 7661-09-8