2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC31984-1G PC31984-5G
APOSPC31984-1GEA 149 EUR
APOSPC31984-1G APOSPC31984-5G
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₉ClF₃N₃
Pto. Ebullición: 96 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099696
Núm. CAS: 219478-19-0