N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Fluorophenyl)ethylamine
PC3207-10G PC3207-1G PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA 716 EUR
APOSPC3207-10G APOSPC3207-1G APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Formula: C₈H₁₀FN
Pto. Ebullición: 72…74 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203991
Núm. CAS: 2707-64-4