Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
PC3228-1G PC3228-250MG
APOSPC3228-1GEA 220 EUR
APOSPC3228-1G APOSPC3228-250MG
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formula: C₁₇H₁₈F₅NO₄
Pto. de fusión: 84…86,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09879992
Núm. CAS: 294885-28-2