2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thien-2ylmethanol
PC32363-1G PC32363-250MG
APOSPC32363-1GEA 290 EUR
APOSPC32363-1G APOSPC32363-250MG
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Formula: C₁₂H₉F₃OS
MW: 258,259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934530
Núm. CAS: 256488-46-7