Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3241-1G PC3241-5G
APOSPC3241-1GEA 243 EUR
APOSPC3241-1G APOSPC3241-5G
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate 99+%
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate hydrate
Nonionic surfactant
Formula: C₂₄H₁₆BF₄·Na·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02183482
Núm. CAS: 385812-51-1