N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC32476-1G PC32476-250MG
APOSPC32476-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32476-1G APOSPC32476-250MG
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Formula: C₁₅H₁₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998151
Núm. CAS: 259251-79-1