Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC32561-1G PC32561-5G
APOSPC32561-1GEA 132 EUR
APOSPC32561-1G APOSPC32561-5G
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Formula: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Pto. de fusión: 37,8…40.6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01765079
Núm. CAS: 680215-92-3