Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3269-1G PC3269-5G
APOSPC3269-1GEA 102 EUR
APOSPC3269-1G APOSPC3269-5G
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₃
MW: 260,169 g/mol
Pto. de fusión: 201…203 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00178796
Núm. CAS: 144456-86-0