N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC32696-1G PC32696-5G
APOSPC32696-1GEA 154 EUR
APOSPC32696-1G APOSPC32696-5G
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₈H₉F₃N₂
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571385
Núm. CAS: 35203-49-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III