3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethan-1-one
PC32713-1G
PC32713-5G
APOSPC32713-1GEA
79.9
EUR
APOSPC32713-1G
APOSPC32713-5G
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₉H₅ClF₂N₂O MW: 230.599 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11035867 Núm. CAS: 219296-24-9 |