1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32714-1G PC32714-5G
APOSPC32714-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32714-1G APOSPC32714-5G
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Formula: C₁₁H₈F₃NO
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02571216
Núm. CAS: 318-54-7