2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Bis(trifluoroacetyl)-N,N-dimethylnaphth-1ylamine
PC32717-1G PC32717-5G
APOSPC32717-1GEA 91.5 EUR
APOSPC32717-1G APOSPC32717-5G
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Formula: C₁₆H₁₁F₆NO₂
MW: 363,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035868
Núm. CAS: 115975-33-2