4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Diamino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylene-1,3-diamine
PC32722-1G
PC32722-250MG
APOSPC32722-1GEA
328
EUR
APOSPC32722-1G
APOSPC32722-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine
Formula:
C₇H₆F₃N₃O₂ MW: 221,137 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD25976386 Núm. CAS: 1448858-56-7 |