2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32724-1G PC32724-250MG
APOSPC32724-1GEA 859 EUR
APOSPC32724-1G APOSPC32724-250MG
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formula: C₇H₅F₃INOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25976388
Núm. CAS: 1448858-58-9