2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC32728-1G PC32728-250MG
APOSPC32728-1GEA 466 EUR
APOSPC32728-1G APOSPC32728-250MG
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23711741
Núm. CAS: 1427446-94-3
UN: 3265
ADR: 8,III