2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-formylphenylacetylene
PC32735-1G PC32735-250MG PC32735-5G
APOSPC32735-1GEA 290 EUR
APOSPC32735-1G APOSPC32735-250MG APOSPC32735-5G
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Pto. de fusión: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24674725
Núm. CAS: 1015731-79-9