3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-2-iodobenzene, α-Bromo-3-fluoro-2-iodotoluene
PC32737-1G PC32737-250MG PC32737-5G
APOSPC32737-1GEA 288 EUR
APOSPC32737-1G APOSPC32737-250MG APOSPC32737-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396958
Núm. CAS: 1261675-04-0
UN: 3261
ADR: 8,II