3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Bromo-3-fluoro-4-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-iodobenzene
PC32738-1G
PC32738-250MG
PC32738-5G
APOSPC32738-1GEA
300
EUR
APOSPC32738-1G
APOSPC32738-250MG
APOSPC32738-5G
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Formula:
C₇H₅BrFI MW: 314,921 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18396959 Núm. CAS: 1022931-83-4 UN: 3261 ADR: 8,II |