2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32741-1G PC32741-250MG PC32741-5G
APOSPC32741-1GEA 88.6 EUR
APOSPC32741-1G APOSPC32741-250MG APOSPC32741-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₃IO
Pto. de fusión: 69…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398172
Núm. CAS: 873005-49-3