(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Proveedor: Apollo Scientific
PC32742-1G PC32742-5G PC32742-250MG
APOSPC32742-1GEA 319 EUR
APOSPC32742-1G APOSPC32742-5G APOSPC32742-250MG
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formula: C₃H₃F₃O
Pto. Ebullición: 25…32 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08276876
Núm. CAS: 143142-90-9
UN: 1993
ADR: 3,I