2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyano-3-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride, 6-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolunitrile
PC32747-1G PC32747-5G PC32747-25G
APOSPC32747-1GEA 21.9 EUR
APOSPC32747-1G APOSPC32747-5G APOSPC32747-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606330
Núm. CAS: 1227581-80-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III