3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32750-1G PC32750-250MG PC32750-5G
APOSPC32750-1GEA 81.2 EUR
APOSPC32750-1G APOSPC32750-250MG APOSPC32750-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396948
Núm. CAS: 1261837-87-9