3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32759-1G PC32759-5G PC32759-250MG
APOSPC32759-1GEA 29 EUR
APOSPC32759-1G APOSPC32759-5G APOSPC32759-250MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11856017
Núm. CAS: 328956-60-1