2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32761-100G PC32761-25G PC32761-5G
APOSPC32761-100GEA 743 EUR
APOSPC32761-100G APOSPC32761-25G APOSPC32761-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole
Formula: C₉H₇BrF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040491
Núm. CAS: 220004-17-1