tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32766-1G PC32766-250MG
APOSPC32766-1GEA 1050 EUR
APOSPC32766-1G APOSPC32766-250MG
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30378942
Núm. CAS: 1187926-63-1