1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32769-1G PC32769-250MG
APOSPC32769-1GEA 719 EUR
APOSPC32769-1G APOSPC32769-250MG
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene 95%
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene
Formula: C₁₀H₆BrF₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29066216
Núm. CAS: 353272-53-4