2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32770-1G PC32770-250MG
APOSPC32770-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32770-1G APOSPC32770-250MG
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31700580
Núm. CAS: 2290421-25-7