2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32771-1G PC32771-250MG
APOSPC32771-1GEA 37.7 EUR
APOSPC32771-1G APOSPC32771-250MG
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD25994499
Núm. CAS: 1544937-92-9