2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32772-1G PC32772-250MG
APOSPC32772-1GEA 49.3 EUR
APOSPC32772-1G APOSPC32772-250MG
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
MW: 152.166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31382446
Núm. CAS: 2379918-44-0