2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32773-1G PC32773-250MG
APOSPC32773-1GEA 1230 EUR
APOSPC32773-1G APOSPC32773-250MG
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD24727590
Núm. CAS: 911817-90-8