3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32774-1G
PC32774-250MG
APOSPC32774-1GEA
69.6
EUR
APOSPC32774-1G
APOSPC32774-250MG
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formula:
C₉H₉FO MW: 152,166 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD31700581 Núm. CAS: 2379918-62-2 |