3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32775-1G
PC32775-250MG
APOSPC32775-1GEA
654
EUR
APOSPC32775-1G
APOSPC32775-250MG
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formula:
C₉H₉FO MW: 152,166 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD25994495 Núm. CAS: 1545520-03-3 |