4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32777-1G PC32777-250MG
APOSPC32777-1GEA 719 EUR
APOSPC32777-1G APOSPC32777-250MG
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD24719781
Núm. CAS: 1232774-27-4