4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32778-1G
PC32778-250MG
APOSPC32778-1GEA
69.6
EUR
APOSPC32778-1G
APOSPC32778-250MG
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formula:
C₉H₉FO MW: 152.166 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD31700582 Núm. CAS: 1887175-94-1 |