5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32779-1G PC32779-250MG
APOSPC32779-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32779-1G APOSPC32779-250MG
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD25994492
Núm. CAS: 1557096-27-1