1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32781-1G PC32781-250MG PC32781-5G
APOSPC32781-1GEA 281 EUR
APOSPC32781-1G APOSPC32781-250MG APOSPC32781-5G
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene
Formula: C₉H₇BrF₂
MW: 233,053 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22548234
Núm. CAS: 1275621-14-1