5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32789-1G PC32789-250MG
APOSPC32789-1GEA 118 EUR
APOSPC32789-1G APOSPC32789-250MG
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26684685
Núm. CAS: 1540476-86-5