Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl (2E)-3-(3-fluorophenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-3-(3-fluorophenyl)acrylate
PC3279-1G PC3279-250MG PC3279-5G
APOSPC3279-1GEA 29 EUR
APOSPC3279-1G APOSPC3279-250MG APOSPC3279-5G
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Formula: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Pto. Ebullición: 133…134 °C (17 mm Hg)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784271
Núm. CAS: 74325-03-4