8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32790-1G PC32790-250MG
APOSPC32790-1GEA 157 EUR
APOSPC32790-1G APOSPC32790-250MG
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13187194
Núm. CAS: 625823-51-0