Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32791-1G PC32791-250MG
APOSPC32791-1GEA 575 EUR
APOSPC32791-1G APOSPC32791-250MG
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812096
Núm. CAS: 1259929-80-0