7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32792-1G PC32792-250MG
APOSPC32792-1GEA 208 EUR
APOSPC32792-1G APOSPC32792-250MG
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrFO₃
MW: 259,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13187183
Núm. CAS: 550998-61-3