1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32793-1G PC32793-5G
APOSPC32793-1GEA 31.9 EUR
APOSPC32793-1G APOSPC32793-5G
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₅H₈FN₂O₂S·CF₃O₃S
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31693095
Núm. CAS: 2179072-33-2