5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32795-1G PC32795-250MG
APOSPC32795-1GEA 766 EUR
APOSPC32795-1G APOSPC32795-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812100
Núm. CAS: 2379918-60-0