(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32799-1G PC32799-250MG
APOSPC32799-1GEA 261 EUR
APOSPC32799-1G APOSPC32799-250MG
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected 95%
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30378945
Núm. CAS: 2006287-04-1